missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
ZNF331 Polyclonal antibody specifically detects ZNF331 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | ZNF331 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 680 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ZFN533, zinc finger protein 385B, Zinc finger protein 533FLJ25270, ZNF533 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-130 of human ZNF331 (NP_061025.5).,, Sequence:, AYENKSLPTEKNIHEIRASKRNSDRRSKSLGRNWICEGTLERPQRSRGRYVNQMIINYVKRPATREGTPPRTHQRHHKENS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?