missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP2R1B Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498836 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498836 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498836 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337951AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP2R1B Polyclonal antibody specifically detects PPP2R1B in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PPP2R1B
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène MGC26454, PP2A subunit A isoform PR65-beta, PP2A subunit A isoform R1-beta, PP2A, subunit A, PR65-beta isoform, PP2A, subunit A, R1-beta isoform, PP2A-Abeta, PR65B, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), beta isoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, beta isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit A, beta, protein phosphatase 2, structural/regulatory subunit A, beta, serine/threonine-protein phosphatase 2A 65 kDa regulatory subunit A betaisoform
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 468-667 of human PPP2R1B (NP_859050.1).,, Sequence:, YAIREAATNNLMKLVQKFGTEWAQNTIVPKVLVMANDPNYLHRMTTLFCINALSEACGQEITTKQMLPIVLKMAGDQVANVRFNVAKSLQKIGPILDTNALQGEVKPVLQKLGQDEDMDVKYFAQEAISVVAQRLRKLEFPVKDSGEPSVPRADKNHFPRPTVPGEDMGKGPVYQLRGDTRDTLAQLGIAELVHFSQSTD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Protein Phosphatase, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5519
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.