missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRAMP2/SLC11A2/DMT1 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498837 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498837 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498837 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335108AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NRAMP2/SLC11A2/DMT1 Polyclonal antibody specifically detects NRAMP2/SLC11A2/DMT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NRAMP2/SLC11A2/DMT1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DCT1NRAMP 2, Divalent cation transporter 1, Divalent metal transporter 1, DMT-1, DMT1FLJ37416, member 2, NRAMP2natural resistance-associated macrophage protein 2, solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-63 of human NRAMP2/SLC11A2/DMT1 (NP_001167597.1).,, Sequence:, MVLGPEQKMSDDSVSGDHGESASLGNINPAYSNPSLSQSPGDSEEYFATYFNEKISIPEEEYS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4891
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.