missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kif4A Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Kif4A Polyclonal antibody specifically detects Kif4A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | Kif4A |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 500 SE |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | chromokinesin-A, chromosome-associated kinesin KIF4A, FLJ12530, FLJ12655, FLJ14204, FLJ20631, HSA271784, KIF4G1, KIF4KIF4-G1, kinesin family member 4A |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 870-1080 of human Kif4A (NP_036442.3).,, Sequence:, LIGELVSSKIQVSKLESSLKQSKTSCADMQKMLFEERNHFAEIETELQAELVRMEQQHQEKVLYLLSQLQQSQMAEKQLEESVSEKEQQLLSTLKCQDEELEKMREVCEQNQQLLRENEIIKQKLTLLQVASRQKHLPKDTLLSPDSSFEYVPPKPKPSRVKEKFLEQSMDIEDLKYCSEHSVNEHEDGDGDDDEGDDEEWKPTKLVKVSR |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?