missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EXOC2 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
EXOC2 Polyclonal antibody specifically detects EXOC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | EXOC2 |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | exocyst complex component 2, Exocyst complex component Sec5, FLJ11026, SEC5, SEC5L1, SEC5-like 1, SEC5-like 1 (S. cerevisiae), Sec5p |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human EXOC2 (NP_060773.3).,, Sequence:, MSRSRQPPLVTGISPNEGIPWTKVTIRGENLGTGPTDLIGLTICGHNCLLTAEWMSASKIVCRVGQAKNDKGDIIVTTKSGGRGTSTVSFKLLKPEKIGILDQSAVWVDEMNYYDMRTDRNKGIPPLSLRPANPLGIEIEKSKFSQKDLEMLFHGMSADFTSENFSAAWYLIENHSNTSFEQLKMAVTNLKRQANKKSEGSLAYVKGGLSTFFEAQDALS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?