missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NDUFB10 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
NDUFB10 Polyclonal antibody specifically detects NDUFB10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | NDUFB10 |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 350 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | CI-PDSW, complex I PDSW subunit, Complex I-PDSW, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 10 (22kD, PDSW), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 10, 22kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 10, NADH ubiquinone oxidoreductase PDSW subunit (RH 16p13.3), NADH-ubiquinone oxidoreductase PDSW subunit, PDSW |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human NDUFB10 (NP_004539.1).,, Sequence:, MPDSWDKDVYPEPPRRTPVQPNPIVYMMKAFDLIVDRPVTLVREFIERQHAKNRYYYYHRQYRRVPDITECKEEDIMCMYEAEMQWKRDYKVDQEIINIMQDRLKACQQREGQNYQQNCIKEVEQFTQVAKAYQDRYQDLGAYSSARKCLAKQRQRMLQERKAAKEAAAATS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?