missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPF3 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498851 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498851 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498851 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335704MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DPF3 Polyclonal antibody specifically detects DPF3 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DPF3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CERD4, D4, zinc and double PHD fingers, family 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-200 of human DPF3 (NP_036206.3).,, Sequence:, DPKLRLLEIKPEVELPLKKDGFTSESTTLEALLRGEGVEKKVDAREEESIQEIQRVLENDENVEEGNEEEDLEEDIPKRKNRTRGRARGSAGGRRRHDAASQEDHDKPYVC
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8110
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.