missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATP6V1E1 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
ATP6V1E1 Polyclonal antibody specifically detects ATP6V1E1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | ATP6V1E1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ATP6E2ATP6V1E, ATP6E31kDa subunit, ATPase, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump) 31kD, ATPase, H+ transporting, lysosomal 31kDa, V1 subunit E isoform 1, ATPase, H+ transporting, lysosomal 31kDa, V1 subunit E1, H+-transporting ATP synthase chain E, vacuolar, p31, Vacuolar proton pump subunit E 1, V-ATPase 31 kDa subunit, V-ATPase subunit E 1, V-ATPase, subunit E, Vma4, V-type proton ATPase subunit E 1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 77-226 of human ATP6V1E1 (NP_001687.1).,, Sequence:, NQARLKVLRARDDLITDLLNEAKQRLSKVVKDTTRYQVLLDGLVLQGLYQLLEPRMIVRCRKQDFPLVKAAVQKAIPMYKIATKNDVDVQIDQESYLPEDIAGGVEIYNGDRKIKVSNTLESRLDLIAQQMMPEVRGALFGANANRKFLD |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?