missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dysbindin Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Dysbindin Polyclonal antibody specifically detects Dysbindin in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Dysbindin |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 650 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | DKFZp564K192, dysbindin, Dysbindin-1, dystrobrevin binding protein 1, Dystrobrevin-binding protein 1, FLJ30031, Hermansky-Pudlak syndrome 7 protein, HPS7 protein, HPS7DBND, MGC20210, My031, SDY |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-351 of human Dysbindin (NP_115498.2).,, Sequence:, MLETLRERLLSVQQDFTSGLKTLSDKSREAKVKSKPRTVPFLPKYSAGLELLSRYEDTWAALHRRAKDCASAGELVDSEVVMLSAHWEKKKTSLVELQEQLQQLPALIADLESMTANLTHLEASFEEVENNLLHLEDLCGQCELERCKHMQSQQLENYKKNKRKELETFKAELDAEHAQKVLEMEHTQQMKLKERQKFFEEAFQQDMEQYLSTGYLQIAERREPIGSMSSMEVNVDMLEQMDLMDISDQEALDVFLNSGGEENTVLSPALGPESSTCQNEITLQVPNPSELRAKPPSSSSTCTDSATRDISEGGESPVVQSDEEEVQVDTALATSHTDREATPDGGEDSDS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?