missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LARP1 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498856 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498856 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498856 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338102AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

LARP1 Polyclonal antibody specifically detects LARP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LARP1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène KIAA0731LARPMGC19556, La ribonucleoprotein domain family member 1, La ribonucleoprotein domain family, member 1, la-related protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 106-205 of human LARP1 (Q6PKG0).,, Sequence:, AGAAGAGRRDFVEAPPPKVNPWTKNALPPVLTTVNGQSPPEHSAPAKVVRAAVPKQRKGSKVGDFGDAINWPTPGEIAHKSVQPQSHKPQPTRKLPPKKD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23367
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.