missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CACNG1 Polyclonal antibody specifically detects CACNG1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | CACNG1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | PE |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | CACNLGDihydropyridine-sensitive L-type, skeletal muscle calcium channel subunit gamma, calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 1, L-type calcium channel gamma polypeptide, neuronal dihydropyridine-sensitive calcium channel gamma subunit, voltage-dependent calcium channel gamma-1 subunit |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-110 of human CACNG1 (NP_000718.1).,, Sequence:, DHWAVLSPHMEHHNTTCEAAHFGLWRICTKRIPMDDSKTCGPITLPGEKNCSYFRHFNPGESSEIFEFTTQKEYSISAAAI |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?