missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
RAG2 Polyclonal antibody specifically detects RAG2 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | RAG2 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | PE |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | RAG-2, recombination activating gene 2, V(D)J recombination-activating protein 2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-527 of human RAG2 (NP_001230715.1).,, Sequence:, AEDDTNEEQTTFTNSQTSTEDPGDSTPFEDSEEFCFSAEANSFDGDDEFDTYNEDDEEDESETGYWITCCPTCDVDINTWVPFYSTELNKPAMIYCSHGDGHWVHAQCMDLAERTLIHLSAGSNKYYCNEHVEIARALHTPQRVLPLKKPPMKSLRKKGSGKILTPAKKSFLRRLFD |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?