missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGLT1/SLC5A1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498872 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498872 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498872 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335198APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SGLT1/SLC5A1 Polyclonal antibody specifically detects SGLT1/SLC5A1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SGLT1/SLC5A1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène D22S675, High affinity sodium-glucose cotransporter, Na+/glucose cotransporter 1, NAGTsodium/glucose cotransporter 1, SGLT1Na(+)/glucose cotransporter 1, solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1, Solute carrier family 5 member 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human SGLT1/SLC5A1 (NP_000334.1).,, Sequence:, ECEKYCGTKVGCTNIAYPTLVVELMPNGLRGLMLSVMLASLMSSLTSIFNSASTLFTMDIYAKVRKRASEKELMIAGRLFILVLIGISIAWVPIVQSAQSG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Membrane Trafficking and Chaperones
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6523
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.