missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhot1 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498873 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498873 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498873 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327895AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Rhot1 Polyclonal antibody specifically detects Rhot1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Rhot1
Applications ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ARHT1, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, FLJ11040, FLJ12633, hMiro-1, MIRO-1mitochondrial Rho GTPase 1, mitochondrial Rho 1, rac-GTP binding protein-like protein, Rac-GTP-binding protein-like protein, Ras homolog gene family member T1, ras homolog gene family, member T1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Rhot1 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human Rhot1. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of Rhot1.
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55288
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.