missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
BTF Polyclonal antibody specifically detects BTF in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | BTF |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | bcl-2-associated transcription factor 1, BCL2-associated transcription factor 1, Btf, BTFKIAA0164bK211L9.1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | BTF antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human BTF. The immunogen is located within amino acids 820 - 870 of BTF. |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?