missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
EPLIN Polyclonal antibody specifically detects EPLIN in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | EPLIN |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | 1110021C24Rik, Epithelial protein lost in neoplasm, EPLINepithelial protein lost in neoplasm beta, FLJ38853, LIM domain and actin binding 1, MGC131726, SREBP3LIM domain and actin-binding protein 1, sterol regulatory element binding protein 3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | EPLIN antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of human EPLIN. The immunogen is located within amino acids 230 - 280 of EPLIN. |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?