missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipase A Antibody (9G7F12) [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498877 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498877 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498877 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327914APC
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Lipase A Monoclonal specifically detects Lipase A in Human samples. It is validated for ELISA, Serum, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lipase A
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 9G7F12
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène Acid cholesteryl ester hydrolase, Cholesteryl esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.13, LALCESDcholesterol ester hydrolase, Lipase A, lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase, lysosomal acid lipase, lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase, Sterol esterase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Truncated recombinant Lipase A expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3988
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.