missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUS1 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
HUS1 Polyclonal antibody specifically detects HUS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | HUS1 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 532 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | checkpoint protein HUS1, hHUS1, HUS1 (S. pombe) checkpoint homolog, HUS1 checkpoint homolog (S. pombe), hus1+-like protein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human HUS1 (NP_004498.1).,, Sequence:, MKFRAKIVDGACLNHFTRISNMIAKLAKTCTLRISPDKLNFILCDKLANGGVSMWCELEQENFFNEFQMEGVSAENNEIYLELTSENLSRALKTAQNARALKIKLTNKHFPCLTVSVELLSMSSSSRIVTHDIPIKVIPRKLWKDLQEPVVPDPDVSIYLPVLKTMKSVVEKMKNISNHLVIEANLDGELNLKIETELVCVTTHFKDLGNPPLASESTHEDRNVEHMAEVHIDIRKLLQFLAGQQVNPTKALCNIVNNKMVHFDLLHEDVSLQYFIPALS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?