missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEPHS1 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498880 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498880 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498880 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335339CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SEPHS1 Polyclonal antibody specifically detects SEPHS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SEPHS1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène EC 2.7.9.3, MGC4980, SELD, Selenium donor protein 1, Selenophosphate synthase 1, selenophosphate synthetase 1, selenophosphate synthetase 1 +E9a, selenophosphate synthetase 1 delta E2, selenophosphate synthetase 1 delta E8, selenophosphate synthetase 1 major, SPS1selenophosphate synthetase 1 +E9, water dikinase 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-392 of human SEPHS1 (NP_036379.2).,, Sequence:, MSTRESFNPESYELDKSFRLTRFTELKGTGCKVPQDVLQKLLESLQENHFQEDEQFLGAVMPRLGIGMDTCVIPLRHGGLSLVQTTDYIYPIVDDPYMMGRIACANVLSDLYAMGVTECDNMLMLLGVSNKMTDRERDKVMPLIIQGFKDAAEEAGTSVTGGQTVLNPWIVLGGVATTVCQPNEFIMPDNAVPGDVLVLTKPLGTQVAVAVHQWLDIPEKWNKIKLVVTQEDVELAYQEAMMNMARLNRTAAGLMHTFNAHAATDITGFGILGHAQNLAKQQRNEVSFVIHNLPVLAKMAAVSKACGNMFGLMHGTCPETSGGLLICLPREQAARFCAEIKSPKYGEGHQAWIIGIVEKGNRTARIIDKPRIIEVAPQVATQNVNPTPGATS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22929
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.