Learn More
Spike Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Spike Polyclonal antibody specifically detects Spike in SARS-CoV samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Spike |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600-700 of coronavirus Spike (NP_828851.1).,, Sequence:, DVNCTDVSTAIHADQLTPAWRIYSTGNNVFQTQAGCLIGAEHVDTSYECDIPIGAGICASYHTVSLLRSTSQKSIVAYTMSLGADSSIAYSNNTIAIPTNF |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |