missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Staufen Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Staufen Polyclonal antibody specifically detects Staufen in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | Staufen |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 650 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 1, FLJ25010, RNA binding protein (Drosophila), RNA-binding protein), staufen, RNA binding protein, homolog 1 (Drosophila) |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 426-577 of human Staufen (NP_059347.2).,, Sequence:, QAVGVSQGHHTKDFTRAAPNPAKATVTAMIARELLYGGTSPTAETILKNNISSGHVPHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?