missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycogen Phosphorylase BB/GPBB Antibody (E9B10) [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Glycogen Phosphorylase BB/GPBB Monoclonal antibody specifically detects Glycogen Phosphorylase BB/GPBB in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Glycogen Phosphorylase BB/GPBB |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | E9B10 |
| Conjugué | DyLight 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Brain glycogen phosphorylase, EC 2.4.1.1, Glycogen phosphorylase B, Glycogen phosphorylase brain form, Glycogen Phosphorylase Isoenzyme BB, MGC9213, Phosphorylase glycogen brain, PYGB |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Synthetic peptide derived from human Glycogen Phosphorylase BB/GPBB |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?