missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tropomyosin-3 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
tropomyosin-3 Polyclonal antibody specifically detects tropomyosin-3 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | tropomyosin-3 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 500 SE |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | cytoskeletal tropomyosin TM30, FLJ41118, gamma-tropomyosin, heat-stable cytoskeletal protein 30 kDa, hscp30, hTM5, MGC14582, MGC3261, MGC72094, NEM1, OK/SW-cl.5, TM3, TM30, TM30nm, TM-5, TPMsk3, TRK, tropomyosin 3, tropomyosin alpha-3 chain, tropomyosin gamma, tropomyosin-3, Tropomyosin-5 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-284 of human tropomyosin-3 (NP_689476.2).,, Sequence:, MMEAIKKKMQMLKLDKENALDRAEQAEAEQKQAEERSKQLEDELAAMQKKLKGTEDELDKYSEALKDAQEKLELAEKKAADAEAEVASLNRRIQLVEEELDRAQERLATALQKLEEAEKAADESERGMKVIENRALKDEEKMELQEIQLKEAKHIAEEADRKYEEVARKLVIIEGDLERTEERAELAESKCSELEEELKNVTNNLKSLEAQAEKYSQKEDKYEEEIKILTDKLKEAETRAEFAERSVAKLEKTIDDLEDELYAQKLKYKAISEELDHALNDMTS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?