missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACADS Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498905 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498905 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498905 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335087F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ACADS Polyclonal antibody specifically detects ACADS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ACADS
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène ACAD3, acyl-CoA dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, Butyryl-CoA dehydrogenase, EC 1.3.99, EC 1.3.99.2, mitochondrial short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, SCADshort-chain acyl-CoA dehydrogenase, short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial, unsaturated acyl-CoA reductase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human ACADS (NP_000008.1).,, Sequence:, MAAALLARASGPARRALCPRAWRQLHTIYQSVELPETHQMLLQTCRDFAEKELFPIAAQVDKEHLFPAAQVKKMGGLGLLAMDVPEELGGAGLDYLAYAIAMEEISRGCASTGVIMSVNNSLYLGPILKFGSKEQKQAWVTPFTSGDKIGCFALSEPGNGSDAGAASTTARAEGDSWVLNGTKAWITNAWEASAAVVFASTDRALQNKGISAFLVPMPTPGLTLGKKEDKLGIRGSSTANLIFEDCRIPKDSILGEPGMG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 35
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.