missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome P450 17A1 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498907 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498907 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498907 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335404V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Cytochrome P450 17A1 Polyclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 17A1 in Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cytochrome P450 17A1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CPT7, cyp17, CYP17A1, cytochrome p450 XVIIA1, cytochrome P450, family 17, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily XVII (steroid 17-alpha-hydroxylase), adrenalhyperplasia, Cytochrome P450c17, Cytochrome P450-C17, EC 1.14.99, P450C17, P450C17CYPXVII, S17AH
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 209-508 of human Cytochrome P450 17A1 (NP_000093.1).,, Sequence:, LSKDSLVDLVPWLKIFPNKTLEKLKSHVKIRNDLLNKILENYKEKFRSDSITNMLDTLMQAKMNSDNGNAGPDQDSELLSDNHILTTIGDIFGAGVETTTSVVKWTLAFLLHNPQVKKKLYEEIDQNVGFSRTPTISDRNRLLLLEATIREVLRLRPVAPMLIPHKANVDSSIGEFAVDKGTEVIINLWALHHNEKEWHQPDQFMPERFLNPAGTQLISPSVSYLPFGAGPRSCIGEILARQELFLIMAWLLQRFDLEVPDDGQLPSLEGIPKVVFLIDSFKVKIKVRQAWREAQAEGST
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1586
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.