missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GCLM Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
GCLM Polyclonal antibody specifically detects GCLM in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | GCLM |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Janelia Fluor 525 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Gamma-ECS regulatory subunit, Gamma-glutamylcysteine synthetase regulatory subunit, GCS light chain, GLCLRglutamate--cysteine ligase regulatory subunit, glutamate-cysteine ligase (gamma-glutamylcysteine synthetase), regulatory(30.8kD), Glutamate--cysteine ligase modifier subunit, glutamate-cysteine ligase regulatory protein, glutamate-cysteine ligase, modifier subunit, GSC light chain |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-274 of human GCLM (NP_002052.1).,, Sequence:, MGTDSRAAKALLARARTLHLQTGNLLNWGRLRKKCPSTHSEELHDCIQKTLNEWSSQINPDLVREFPDVLECTVSHAVEKINPDEREEMKVSAKLFIVESNSSSSTRSAVDMACSVLGVAQLDSVIIASPPIEDGVNLSLEHLQPYWEELENLVQSKKIVAIGTSDLDKTQLEQLYQWAQVKPNSNQVNLASCCVMPPDLTAFAKQFDIQLLTHNDPKELLSEASFQEALQESIPDIQAHEWVPLWLLRYSVIVKSRGIIKSKGYILQAKRRGS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?