Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités : Moins de 10 mm
251.22€ - 346.62€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 305mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1Chaque |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10789882
|
RETSCH
60.159.001180 |
1,18mm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10513912
|
RETSCH
60.159.001400 |
1,4mm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10389841
|
RETSCH
60.159.001000 |
1mm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10249061
|
RETSCH
60.159.001700 |
1,7mm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10349941
|
RETSCH
60.159.002800 |
2,8mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10064781
|
RETSCH
60.159.002000 |
2 mm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10700083
|
RETSCH
60.159.002360 |
2,36mm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10469841
|
RETSCH
60.159.003350 |
3,35mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10499841
|
RETSCH
60.159.004750 |
4,75mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10409851
|
RETSCH
60.159.006300 |
6,3mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10309991
|
RETSCH
60.159.004000 |
4 mm |
346.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10360082
|
RETSCH
60.159.008000 |
8 mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10698551
|
RETSCH
60.159.005600 |
5,6mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10608561
|
RETSCH
60.159.006700 |
6,7mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10370082
|
RETSCH
60.159.009500 |
9,5mm |
305.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spezifikation
305mm | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
40 mm |