Learn More
RETSCH Kit de tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ISO
Marque: RETSCH 60.158.000999
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
Certificat de conformité, 7 tamis de test (630 μm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm) et bac collecteur |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
305mm | |
630 μm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 | |
40mm |