Learn More
CPC Colder Products Company AseptiQuik X Insert 1in Hose Barb
Marque:  CPC Colder Products Company AQX22016
AseptiQuik X Insert 1in Hose Barb
Code produit. 30968678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    146.19€ / 1 pièces
    Économisez 3.81€
    2% de réduction
Expédition estimée: 30-09-2026