Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 315 x hauteur 55 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont des soudures douces, une hauteur interne de 55 mm et un diamètre de 315 mm.
374.18€ - 509.86€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 315mm |
---|---|
Mesh Material | Acier inoxydable |
Quantité | 1 chaque |
Type | Tamis |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11785358
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-018 |
50 μm |
477.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765358
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-016 |
40 μm |
509.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-023 |
75 μm |
384.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-024 |
80μ m |
396.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-026 |
100 μm |
374.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-029 |
125 μm |
384.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-034 |
200 μm |
394.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-037 |
250 μm |
383.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-040 |
315 μm |
377.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11755388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-045 |
500 μm |
400.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-046 |
560μ m |
384.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-054 |
1mm |
385.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-058 |
1,4mm |
386.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-060 |
1,7mm |
384.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-062 |
2 mm |
375.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-067 |
3,15mm |
432.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-070 |
4mm |
430.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-071 |
4,5mm |
454.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11725418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-073 |
5mm |
450.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-081 |
10mm |
455.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-074 |
5,6mm |
448.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 55 mm
- Diamètre : 315 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
315mm | |
1 chaque | |
Acier inoxydable |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
55 mm |