Learn More
Hanna Instruments™ Mini-agitateur avec protection en acier inox robuste
Idéal pour l’agitation d’échantillons de réaction exothermique ou de solutions corrosives susceptibles d’endommager une protection en plastique. Le mini-agitateur Hanna Instruments™ avec protection en acier inox robuste est un agitateur magnétique compact et léger (capacité de 2,5 l) doté d’une protection en acier inox AISI 316.
826.00€
Spécification
Vitesse 100 to 1000 rpm
Matériau de la plaque supérieure Stainless Steel
Dimensions (L x l x H) 180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8 in.)
Hauteur (métrique) 70 mm
Largeur (métrique) 180 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Alimentation électrique Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Alimentation électrique Prix Quantité et disponibilité  
10040851
Afficher les documents Détails de la promotion
Hanna Instruments™
HI300N-2
230/240 V, 50/60 Hz
826.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
Lors des mesures d’électrochimie, l’échantillon testé doit être agité. Un agitateur magnétique permet un mélange correct et garantit l’homogénéité de la consistance et de la température de l’échantillon. L’agitation de l’échantillon permet également de réduire le temps de réponse pour une lecture stable.
L’agitateur magnétique HI300N est compact et léger, ce qui facilite la manipulation dans un laboratoire. L’espace limité sur les paillasses de laboratoire n’est plus un problème grâce à cet agitateur durable et peu encombrant. Les voyants LED d’alimentation garantissent aux utilisateurs que l’agitateur est en fonctionnement. Le revêtement en plastique durable résiste aux effets nocifs des déversements accidentels de produits chimiques.
  • Rentable—Aucune dépense supplémentaire pour un élément chauffant
  • Compact—Nécessite peu de place pour conserver un précieux espace sur les paillasses
  • Contrôle électronique de la vitesse—Réglez facilement et précisément la vitesse de 100 à 1000 tr/min
  • Dispositif Speedsafe™—Contrôle la vitesse lors du retrait soudain de la charge
  • Revêtement en acier inox—Résistance accrue à la corrosion et à la chaleur
  • Protection par fusible—Fusibles remplaçables et circuit mis à la masse en cas de court-circuit
Spécification
Spécification
100 to 1000 rpm
180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8 in.)
180 mm
Supplied with Stainless Steel cover, micro stir bar and instructions.
0°C to 50°C
3.1 lb.
Stainless Steel
70 mm
50/60 Hz
HI 300
Heavy-Duty Magnetic Stirrer
1.4 kg