Learn More
Sampling Systems™ Récipients de stockage en acier inox 316 sans pinces à bascule
Récipients polyvalents avec construction légère pour un large éventail d’utilisations de stockage en laboratoire.
Marque: Sampling Systems™ A466-30
Informations supplémentaires : Poids : 20.16000kg
Description
- Intérieur sans fissure
- Deux poignées robustes
- Couvercle encastré bien ajusté avec poignée
- Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
- Les pinces à bascule et les joints constituent des options supplémentaires
Spécification
Oui | |
30 l | |
Récipient de stockage | |
300 mm |
Couvercle encastré | |
Acier inox | |
455mm |