Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Dx Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Température ambiante, 1 réseau de 24 capillaires
These internally uncoated 50-cm capillaries are supplied in assemblies of 24 capillaries per array, with a built-in frame for easy installation. Radio frequency identification (RFID) tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard. The array can be used for 160 injections in Dx mode.
This product is intended for in vitro diagnostic use on the 3500xL Dx Genetic Analyzer and is not validated for use with other systems or applications. Refer to the 3500 Dx Genetic Analyzer User Guide for further details.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Longueur des capillaires | 50 cm |
| Contenu et stockage | Température ambiante, 1 réseau de 24 capillaires |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Type de produit | Analyseur génétique 3500xL Dx |
| Quantité | 1 réseau |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Pour diagnostic in vitro