Learn More
(3Beta,5Alpha,6Alpha,20R)-Prégnane-3,6,20-triol, TRC
Code produit 30409038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30409038 10 mg -
30409405 2.5 mg -
30416676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30409038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP03099010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70286-67-8
Formule moléculaire C21H36O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.51
Synonyme 5a-Pregane-3b,6a,20b-triol
Nom IUPAC (3S,5S,6S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyéthyle]-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopente[a]phénanthrène-3,6-diol
SMILES C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau (3beta,5alpha,6alpha,20R)-Pregnane-3,6,20-triol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h12-19,22-24H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,16+,17+,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Poids de la formule 336.2664