Learn More
3M™ Batteries pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée standard Versaflo™
Sélection de batteries utilisées pour alimenter les systèmes PAPR en électricité
Marque: 3M™ 7100006660
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Description
- Batteries rechargeables ou standard
- Batterie NiMH, NiCd, lithium ou ion lithium
- Autonomie de 4 à 12 heures selon le modèle
- Réf. 3M : 520-04-57R01, BP-17IS, GVP-111, TR-330, TR-332, TR-630
Ces produits doivent être utilisés conformément aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Compliance
Homologation NIOSH.
Spécification
4 à 6 h | |
Supplying power for PAPR systems | |
TR-330 | |
0,918 kg |
Lithium-ion | |
PAPR Versaflo série TR-300 | |
<3 hr. |