Learn More
3M™ Tampons absorbants de pétrole
Les tampons de taille pratique permettent à l’utilisateur de propager rapidement les sorbants sur et sur le chemin d’un déversement. Les tampons absorbants de pétrole 3M™ sont dotés d’une conception à profil bas pour un placement facile dans des zones serrées.
Marque: 3M™ 7000088324
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.67700kg
Description
- Pour une utilisation dans des applications de sorbants à huile uniquement
- Peut être utilisé sur la surface de travail en prévision d’un déversement
- Idéal pour une utilisation sous les quais, dans les eaux peu profondes, les rivages rocailleux, les marais et les plages
- 3M — Réf. catalogue : HP156, 3M — Réf. catalogue : T151
Spécification
Blanc | |
164,66 L | |
Le tampon peut être utilisé sur une surface de travail en prévision d’un déversement ou comme lingette | |
48,2 x 43,18 cm (19 x 17 in) | |
48,2 cm | |
43,18 cm |
43,5 gal | |
Tampon de sorbant pour pétrole | |
T151 | |
19 in | |
17 in |