Learn More
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units
Lightweight BT-series breathing tubes are compatible with all 3M™ Versaflo™ headtops and air delivery units.
Marque: 3M™ 7000000158
48.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.23670kg
Description
- Tube respiratoire long et léger facile à essuyer
- Le pivot à déverrouillage rapide permet la connexion et le déverrouillage à une main
- Une protection pour tube respiratoire jetable est disponible pour faciliter les opérations de nettoyage et de décontamination
- Catalogue 3M N° BT-20S et BT-20L
Spécification
Tube respiratoire | |
Assemblage, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage | |
BT-20S | |
71,1 cm |
Petite taille/Taille moyenne | |
Systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée (PAPR) Versaflo™ | |
28 in |