Learn More
3M™ Coiffes et cagoules Versaflo™ série-S
Permet de couvrir la tête, le visage, le cou et les épaules. La cagoule 3M™ Versaflo™ S-Series est fabriquée en film durable, souple, silencieux et peu pelucheux composé de deux couches laminées.
Marque: 3M™ 7000000147
84.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.41400kg
Description
- La suspension intégrée offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules et poussières volantes de faible énergie (catégorie F)
- Convient aux applications nécessitant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe
- Aucun assemblage requis
- prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage
Spécification
1000 | |
Blanc | |
Cagoule | |
Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding | |
Coated Polycarbonate | |
1 boîte |
NIOSH | |
Maille de polyamide revêtue de polyuréthane | |
Large | |
Soupapes de respirateur purificateur à adduction d’air et de purificateur à adduction d’air 3M™ | |
S-533 L | |
10 x 9,63 x 8,19 po (25,4 x 24,46 x 20,8 cm) |