Learn More
3M™ Coiffes et cagoules Versaflo™ série-S
Permet de couvrir la tête, le visage, le cou et les épaules. La cagoule 3M™ Versaflo™ S-Series est fabriquée en film durable, souple, silencieux et peu pelucheux composé de deux couches laminées.
Marque:  3M™ 7000044302
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11771373
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Coiffes et cagoules à harnais intégré
  • Les cagoules couvrent parfaitement la tête et le visage ; les coiffes couvrent la tête, le visage et le cou
  • Systèmes déjà assemblés et prêts à l'emploi
  • Adaptés pour des applications qui exigent un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans des situations où il y a moins de salissures du tissu extérieur
  • Les modèles à harnais intégré sont dotés d'un joint facial avec un élastique souple, pour une amélioration du confort et une réduction du bruit
  • Harnais réutilisables Premium avec cagoules
    • Idéal pour les environnements à forte rotation en équipements de protection individuelle
    • La cagoule souillée est remplacée ; le harnais et les tuyaux d'air sont réutilisés
    • Tuyaux rigides pour une circulation d'air constante
    • Débit d'air réglable, permet à l'utilisateur de contrôler et de modifier la distribution d'air
    • Le harnais est doté de points de réglages indépendants pour la tête et la circonférence crânienne ; permet un réglage personnalisé pour plusieurs tailles de tête
    • Réf. 3M : S-133L-5, S-133S-5, S-433S-5, S-533L, S-533S, S-707-10, S-757, S-805-5, S-807-5, S-857
Spécification
Spécification
1000
White
Hood with Faceseal
Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding
PETG
5/Cs.
19.88 in.
10.63 in.
9.06 in.
NIOSH
Polypropylene
Small/Medium
GVP, Breathe-Easy™, V Series, T-300, T-600, T-800
S-433S-5
19.88 x 10.63 x 9.06 in. (50.49 x 27 x 23.01 cm)
50.49 cm
27 cm
23.01 cm