Learn More
3M™ Cagoules à harnais et pièces de rechange de qualité supérieure série S
Les coiffes et cagoules légères, confortables, offrent à la fois confort et protection
96.64€ - 698.00€
Produits 6
Code produit Marque Couleur Matériau Type de produit Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau Type de produit Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
11761153
Afficher les documents
3M™
7000000147
Blanc Maille de polyamide revêtue de polyuréthane Hood Taille moyenne/Grande taille
102.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 401
Ajouter au panier
11771153
Afficher les documents
3M™
7100011287
Blanc Maille de polyamide revêtue de polyuréthane Hood Petite taille/Taille moyenne
102.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Ajouter au panier
11781143
Afficher les documents
3M™
7100079872
Blanc PP Premium suspension painter's hood assembly with inner shroud Étalon
96.64€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Ajouter au panier
11791383
Afficher les documents
3M™
7000027992
Blanc PP Replacement Painter's hood with inner shroud Étalon
414.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
23-04-2021
Ajouter au panier
13481177
Afficher les documents
3M™
7100079873
Gris Tissu en polypropylène Kappler™ Zytron™ 200 Replacement Hood with sealed seams and inner collar Étalon
698.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
09-04-2021
Ajouter au panier
11771373
Afficher les documents
3M™
7000044302
White Polypropylene Hood Small/Medium Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Coiffes et cagoules à harnais intégré
  • Les cagoules couvrent parfaitement la tête et le visage ; les coiffes couvrent la tête, le visage et le cou
  • Systèmes déjà assemblés et prêts à l'emploi
  • Adaptés pour des applications qui exigent un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans des situations où il y a moins de salissures du tissu extérieur
  • Les modèles à harnais intégré sont dotés d'un joint facial avec un élastique souple, pour une amélioration du confort et une réduction du bruit
  • Harnais réutilisables Premium avec cagoules
    • Idéal pour les environnements à forte rotation en équipements de protection individuelle
    • La cagoule souillée est remplacée ; le harnais et les tuyaux d'air sont réutilisés
    • Tuyaux rigides pour une circulation d'air constante
    • Débit d'air réglable, permet à l'utilisateur de contrôler et de modifier la distribution d'air
    • Le harnais est doté de points de réglages indépendants pour la tête et la circonférence crânienne ; permet un réglage personnalisé pour plusieurs tailles de tête
    • Réf. 3M : S-133L-5, S-133S-5, S-433S-5, S-533L, S-533S, S-707-10, S-757, S-805-5, S-807-5, S-857
FDS