Learn More
3M™ Coiffes et cagoules Versaflo™ série-S
En rentrant la bavette interne dans une chemise ou une combinaison de protection, l’excédent d’air est acheminé dans tout le corps pour un confort supplémentaire. La cagoule 3M Versaflow S-Series est à taille unique.
Marque:  3M™ 7000027992
355.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11791383
  • 595.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
Fabriquée à partir d’un matériau économique à usage général, avec un col intérieur en maille. Les cagoules à suspension réutilisables peuvent être très économiques pour certains environnements à haut taux d’élimination : seul le tissu souillé de la cagoule est remplacé, tandis que le conduit de ventilation et la suspension peuvent être réutilisés. Elles disposent par ailleurs d’un contrôle de la ventilation réglable par l’extérieur permettant à l’utilisateur de modifier le débit de distribution de l’air pour répondre à ses besoins en matière de confort.
  • Cagoule avec suspension réutilisable couvrant la tête, le visage, le cou et les épaules
  • Protège les yeux et le visage conformément à la norme EN 166 - projections de liquides et impacts de faible énergie (grade F) - même classification que les lunettes de sécurité pour la résistance aux impacts
  • Débit d’air réglable de l’extérieur pour répondre aux besoins de l’utilisateur
  • Très économique pour les environnements à forte rotation des équipements
  • Tissu économique à usage général, avec col tricoté
  • Élimination facile - les composants peuvent être séparés
  • Surcagoule remplaçable
Spécification
Spécification
1000
Blanc
Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne
Cagoule de peintre avec bavette interne
S-707-10
Premium Resusable Suspension
NIOSH
PP
Cagoule de première qualité 3M™ pour système respiratoire à adduction d’air et de purification à adduction d’air 3M™
PETG
10/carton
6 x 20 x 14 po (15,24 x 50,8 x 35,56 cm)