Learn More
3M™ Ceintures pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR
À utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée série TR-300
40.75€ - 106.00€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Type de produit | Bande |
À utiliser avec (équipement) | Système de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ Tr-300 et Speedglas™ |
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11783906
|
3M™
7100006958 |
Polyester | 72,8 in | 185 cm | Environnement de travail standard |
40.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11793906
|
3M™
7000103972 |
Cuir | 51,9 in | 132 cm | Idéal pour les environnements en présence de particules chaudes |
88.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11703916
|
3M™
7000103973 |
Vinyle | 62,2 in | 158 cm | Environnement de travail difficile |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- La TR-325 est une ceinture en tissu économique facile à utiliser pour une utilisation avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300
- La TR-326 est une ceinture en cuir durable à utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300 et Speedglas™ TR-300-SG.
- La TR-327 est une ceinture en vinyle confortable facile à nettoyer à utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ / Speedglas™ TR-300
- Réf. 3M : TR-325, Réf. 3M : TR-326, Réf. 3M : TR-327
Spécification
Non | |
Bande | |
Système de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ Tr-300 et Speedglas™ |