Learn More
(Rr)-(-)--benzyl--pyrrolidindiol,3R,4R)-(-)-1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 348720010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 163439-82-5 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
163439-82-5 | |
193.24 | |
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N | |
7021491 | |
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O |
C11H15NO2 | |
MFCD01073894 | |
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r | |
(3R,4R)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol |
Spécification
(3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol | |
Flacon en verre | |
Marron à blanc | |
1g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
MFCD01073894 | |
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N | |
(3R,4R)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol | |
7021491 | |
Poudre, cristaux et / ou morceaux |
Authentic | |
− 32.00 | |
95.0°C to 101.0°C | |
163439-82-5 | |
100.0 | |
C11H15NO2 | |
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r | |
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O | |
193.24 | |
193.24 | |
97% |
Sécurité et traitement
- (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.