Learn More
Chlorure de 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 243.67 |
Pourcentage de pureté | 97% |