Learn More
Acide 4-(1-pyrrolidinyl)benzoïque, Maybridge
10.29€ - 13.23€
Identifiants chimiques
N° CAS 22090-27-3
Formule moléculaire C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
InChI Key KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
PubChem CID 2795515
IUPAC Name acide 4-pyrrolidine-1-ylbenzoïque
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10155442 FDS Afficher les documents Maybridge
CC30101CB
250mg Flacon en verre ambré 10.29€
250mg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
29-07-2020
10026212 FDS Afficher les documents Maybridge
CC30101DA
1g Flacon en verre ambré 13.23€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
29-07-2020
Spécification
Identifiants chimiques
22090-27-3
191.23
4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
acide 4-pyrrolidine-1-ylbenzoïque
C11H13NO2
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
2795515
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
250mg
97%
4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
191.23
191.23
Flacon en verre ambré
22090-27-3
C11H13NO2
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
acide 4-pyrrolidine-1-ylbenzoïque
2795515
97%