Learn More
Acide 4-(1-pyrrolidinyl)benzoïque, Maybridge
Marque: Maybridge CC30101DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 22090-27-3 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
22090-27-3 | |
191.23 | |
4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine | |
acide 4-pyrrolidine-1-ylbenzoïque |
C11H13NO2 | |
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N | |
2795515 | |
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O |
Spécification
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid | |
1g | |
97% | |
4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine | |
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O | |
191.23 | |
191.23 |
Flacon en verre ambré | |
22090-27-3 | |
C11H13NO2 | |
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N | |
acide 4-pyrrolidine-1-ylbenzoïque | |
2795515 | |
97% |