Learn More
4-(1-pyrrolidinyl)benzonitrile, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Specifications
Nom chimique ou matériau | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 172.23 |
Pourcentage de pureté | 90% |