Learn More
4-(1-pyrrolidinyl)pipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737299
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52.0°C to 57.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 4-1-pyrrolidinyl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl-piperidine, 4-pyrrolidinopiperidine, 4-1-pyrrolidinyl-piperidine, piperidine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylpiperidine, 4-pyrrolizinopiperidine, 4-pyrrolidino-piperidine
SMILES C1CCN(C1)C2CCNCC2
Nom IUPAC 4-pyrrolidine-1-ylpipéridine
CID PubChem 78703
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.