Learn More
[4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | [4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 189.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |