Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC18414EA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 17635-45-9 Poids : 0.06000kg
Quantité | 10g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
17635-45-9 | |
159.192 | |
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N | |
594274 | |
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N |
C9H9N3 | |
MFCD00626298 | |
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole | |
4-pyrazole-1-ylaniline |
Spécification
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline | |
10g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00626298 | |
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N | |
4-pyrazole-1-ylaniline | |
594274 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
17635-45-9 | |
100.0 | |
C9H9N3 | |
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole | |
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N | |
159.192 | |
159.19 |